L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Acide 3-(trifluorométhyl)cinnamique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)acrylic acid
PC7663-100G PC7663-250G PC7663-25G
APOSPC7663-100GEA 72.5 EUR InStock
APOSPC7663-100G APOSPC7663-250G APOSPC7663-25G
Acide 3-(trifluorométhyl)cinnamique 98%
Acide 3-(trifluorométhyl)cinnamique
Formule: C₁₀H₇F₃O₂
MW: 216.16 g/mol
Point d'ébullition: 292
Point de fusion: 132…136 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004393
Numéro CAS: 779-89-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité