Acide 4-(trifluorométhyl)cinnamique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC7664-500GEA 267 EUR InStock
APOSPC7664-500G APOSPC7664-25G APOSPC7664-100G
Acide 4-(trifluorométhyl)cinnamique 98%
Acide 4-(trifluorométhyl)cinnamique
Formule: C₁₀H₇F₃O₂
MW: 216,16 g/mol
Point de fusion: 230…234 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002696
Numéro CAS: 16642-92-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité