3-(Trifluoromethyl)crotonic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC7668-25G PC7668-5G PC7668-100MG
APOSPC7668-25GEA 487 EUR InStock
APOSPC7668-25G APOSPC7668-5G APOSPC7668-100MG
3-(Trifluoromethyl)crotonic acid 95%
3-(Trifluoromethyl)crotonic acid
Formule: C₅H₅F₃O₂
MW: 154,09 g/mol
Point d'ébullition: 158…163 °C
Point de fusion: 28…30 °C
Densité: 1.318 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014374
Numéro CAS: 69056-67-3
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité