2-(Trifluoromethyl)cyclohexanone 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7668L-1G PC7668L-5G PC7668L-25G
APOSPC7668L-1GEA 0 EUR InStock
APOSPC7668L-1G APOSPC7668L-5G APOSPC7668L-25G
2-(Trifluoromethyl)cyclohexanone 97%
2-(Trifluoromethyl)cyclohexanone
Formule: C₇H₉F₃O
MW: 166,14 g/mol
Point d'ébullition: 71…73 °C/12mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00102125
Numéro CAS: 56734-74-8
ONU: 1224
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité