4-(Trifluoromethyl)cyclohexanone 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC7668N-100MGEA 21.9 EUR InStock
APOSPC7668N-100MG APOSPC7668N-1G APOSPC7668N-5G
4-(Trifluoromethyl)cyclohexanone 97%
4-(Trifluoromethyl)cyclohexanone
Formule: C₇H₉F₃O
MW: 166,14 g/mol
Point d'ébullition: 67…68 °C/16mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00102145
Numéro CAS: 75091-99-5
ONU: 1224
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité