3-(Trifluoromethyl)-3-hydroxybutyric acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4,4,4-Trifluoro-3-hydroxy-3-methylbutanoic acid, 3-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)butyric acid
PC7671-1G PC7671-25G PC7671-5G
APOSPC7671-1GEA 51 EUR InStock
APOSPC7671-1G APOSPC7671-25G APOSPC7671-5G
3-(Trifluoromethyl)-3-hydroxybutyric acid 95%
3-(Trifluoromethyl)-3-hydroxybutyric acid
Formule: C₅H₇F₃O₃
MW: 172,1 g/mol
Point d'ébullition: 257 °C
Point de fusion: 39…41 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039531
Numéro CAS: 338-03-4
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité