4-(Trifluoromethyl)nicotinic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7692-5G PC7692-1G PC7692-25G
APOSPC7692-5GEA 24.8 EUR InStock
APOSPC7692-5G APOSPC7692-1G APOSPC7692-25G
4-(Trifluoromethyl)nicotinic acid 97%
4-(Trifluoromethyl)nicotinic acid
Formule: C₇H₄F₃NO₂
MW: 191,11 g/mol
Point de fusion: 146…149 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082626
Numéro CAS: 158063-66-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité