Acide 4-fluoro-3-hydroxybenzoïque 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7701-25G
APOSPC7701-25GEA 125 EUR InStock
APOSPC7701-25G
Acide 4-fluoro-3-hydroxybenzoïque 98%
Acide 4-fluoro-3-hydroxybenzoïque
Formule: C₇H₅FO₃
MW: 156,11 g/mol
Point de fusion: 214…220 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00269641
Numéro CAS: 51446-31-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité