3-Benzyloxy-6-bromo-2-fluorophenylboronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(Benzyloxy)-6-bromo-2-fluorophenylboronic acid
PC7705-1G PC7705-5G
APOSPC7705-1GEA 139 EUR InStock
APOSPC7705-1G APOSPC7705-5G
3-Benzyloxy-6-bromo-2-fluorophenylboronic acid 98%
3-Benzyloxy-6-bromo-2-fluorophenylboronic acid
Formule: C₁₃H₁₁BBrFO₃
MW: 324,9400 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09475868
Numéro CAS: 957035-10-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité