3-(Trifluorométhyl)phénylacétonitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-(Trifluoromethyl)benzyl cyanide
PC7710-25G PC7710-5G PC7710-100G
APOSPC7710-25GEA 24.8 EUR InStock
APOSPC7710-25G APOSPC7710-5G APOSPC7710-100G
3-(Trifluorométhyl)phénylacétonitrile 97%
3-(Trifluorométhyl)phénylacétonitrile
Formule: C₉H₆F₃N
MW: 185,15 g/mol
Point d'ébullition: 92…93 °C/4mmHg
Densité: 1.187 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 49 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001913
Numéro CAS: 2338-76-3
EINECS: 219-053-8
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité