4-(Trifluorométhyl)phénylacétonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-(Trifluoromethyl)benzyl cyanide
PC7711-100G PC7711-25G PC7711-5G
APOSPC7711-100GEA 133 EUR InStock
APOSPC7711-100G APOSPC7711-25G APOSPC7711-5G
4-(Trifluorométhyl)phénylacétonitrile 98%
4-(Trifluorométhyl)phénylacétonitrile
Formule: C₉H₆F₃N
MW: 185,15 g/mol
Point d'ébullition: 131…132 °C/20mmHg
Point de fusion: 43…49 °C
Densité: 1.23 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001921
Numéro CAS: 2338-75-2
EINECS: 219-052-2
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité