2-(Trifluorométhyl)phénylhydrazine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7716-1G PC7716-5G
APOSPC7716-1GEA 43.7 EUR InStock
APOSPC7716-1G APOSPC7716-5G
2-(Trifluorométhyl)phénylhydrazine 98%
2-(Trifluorométhyl)phénylhydrazine
Formule: C₇H₇F₃N₂
Point de fusion: 56…63 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052687
Numéro CAS: 365-34-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité