3-(Trifluorométhyl)phénylhydrazine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7716M-25G PC7716M-5G
APOSPC7716M-25GEA 546 EUR InStock
APOSPC7716M-25G APOSPC7716M-5G
3-(Trifluorométhyl)phénylhydrazine 97%
3-(Trifluorométhyl)phénylhydrazine
Formule: C₇H₇F₃N₂
Point d'ébullition: 140 °C/30mmHg
Densité: 1.348 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 107 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00025093
Numéro CAS: 368-78-5
EINECS: 206-713-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité