4-(Trifluorométhyl)phénylhydrazine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7717-5G PC7717-25G PC7717-1G
APOSPC7717-5GEA 55.1 EUR InStock
APOSPC7717-5G APOSPC7717-25G APOSPC7717-1G
4-(Trifluorométhyl)phénylhydrazine 97%
4-(Trifluorométhyl)phénylhydrazine
Formule: C₇H₇F₃N₂
MW: 176,14 g/mol
Point d'ébullition: 118…122 °C/17mmHg
Point de fusion: 59…66 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00042508
Numéro CAS: 368-90-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité