1-(4-(Trifluorométhyl)phényl)imidazole 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC7718G-1G PC7718G-5G
APOSPC7718G-1GEA 125 EUR InStock
APOSPC7718G-1G APOSPC7718G-5G
1-(4-(Trifluorométhyl)phényl)imidazole 99%
1-(4-(Trifluorométhyl)phényl)imidazole
Formule: C₁₀H₇F₃N₂
MW: 212,17 g/mol
Point d'ébullition: 90 °C/0.05mmHg
Point de fusion: 71…73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060493
Numéro CAS: 25371-98-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité