Alcool 5-fluoro-2-méthoxybenzylique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (5-Fluoro-2-methoxyphenyl)methanol
PC7735-1G PC7735-5G PC7735-10G
APOSPC7735-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC7735-1G APOSPC7735-5G APOSPC7735-10G
Alcool 5-fluoro-2-méthoxybenzylique
Alcool 5-fluoro-2-méthoxybenzylique
Formule: C₈H₉FO₂
MW: 156,16 g/mol
Point de fusion: 37 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00671767
Numéro CAS: 426831-32-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité