1,1,1-Trifluoro-2-méthyl-2-propanol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1,1,1-Trifluoro-2-methylpropan-2-ol
PC7750-1G PC7750-25G PC7750-5G PC7750-500MG
APOSPC7750-1GEA 24.8 EUR InStock
APOSPC7750-1G APOSPC7750-25G APOSPC7750-5G APOSPC7750-500MG
1,1,1-Trifluoro-2-méthyl-2-propanol 97%
1,1,1-Trifluoro-2-méthyl-2-propanol
Formule: C₄H₇F₃O
MW: 128,09 g/mol
Point d'ébullition: 80…81 °C
Densité: 1.17 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 15 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014391
Numéro CAS: 507-52-8
EINECS: 208-075-3
ONU: 1987
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité