1-Bromo-2-chloro-5-fluorobenzène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Bromo-1-chloro-4-fluorobenzene
PC7751-100G PC7751-25G PC7751-500G
APOSPC7751-100GEA 69.6 EUR InStock
APOSPC7751-100G APOSPC7751-25G APOSPC7751-500G
1-Bromo-2-chloro-5-fluorobenzène 98%
1-Bromo-2-chloro-5-fluorobenzène
Formule: C₆H₃BrClF
MW: 209,44 g/mol
Densité: 1.75 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061120
Numéro CAS: 201849-15-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité