2-Bromo-4-chloro-1-fluorobenzène 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Bromo-4-fluorochlorobenzene, 2-Bromo-4-chlorofluorobenzene, 1-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzene, 3-Bromo-1-chloro-4-fluorobenzene
PC7752-100G PC7752-25G PC7752-5G
APOSPC7752-100GEA 56.7 EUR InStock
APOSPC7752-100G APOSPC7752-25G APOSPC7752-5G
2-Bromo-4-chloro-1-fluorobenzène 97%
2-Bromo-4-chloro-1-fluorobenzène
Formule: C₆H₃BrClF
MW: 209,44 g/mol
Point d'ébullition: 180 °C
Densité: 1.719 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00672934
Numéro CAS: 1996-30-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité