2'-(Trifluorométhyl)propiophénone 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7764-25G PC7764-5G
APOSPC7764-25GEA 114 EUR InStock
APOSPC7764-25G APOSPC7764-5G
2'-(Trifluorométhyl)propiophénone 97%
2'-(Trifluorométhyl)propiophénone
Formule: C₁₀H₉F₃O
MW: 202,18 g/mol
Point d'ébullition: 219…220 °C
Densité: 1.214 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 101 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013557
Numéro CAS: 16185-96-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité