4'-(Trifluorométhyl)propiophénone 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: p-(Trifluoromethyl)propiophenone, 1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)propan-1-one
PC7766-100G PC7766-25G PC7766-5G
APOSPC7766-100GEA 366 EUR InStock
APOSPC7766-100G APOSPC7766-25G APOSPC7766-5G
4'-(Trifluorométhyl)propiophénone 97%
4'-(Trifluorométhyl)propiophénone
Formule: C₁₀H₉F₃O
MW: 202,18 g/mol
Point d'ébullition: 216 °C
Point de fusion: 36…39 °C
Densité: 1.973 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 99 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039231
Numéro CAS: 711-33-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité