3-(Trifluorométhyl)pyrazole 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7766B-100G PC7766B-25G PC7766B-5G
APOSPC7766B-100GEA 214 EUR InStock
APOSPC7766B-100G APOSPC7766B-25G APOSPC7766B-5G
3-(Trifluorométhyl)pyrazole 97%
3-(Trifluorométhyl)pyrazole
Formule: C₄H₃F₃N₂
MW: 136,08 g/mol
Point d'ébullition: 70 °C/2mmHg
Point de fusion: 45…47 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00115018
Numéro CAS: 20154-03-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité