4-(Trifluorométhyl)thiobenzamide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7769F-25G PC7769F-5G PC7769F-100G
APOSPC7769F-25GEA 34.8 EUR InStock
APOSPC7769F-25G APOSPC7769F-5G APOSPC7769F-100G
4-(Trifluorométhyl)thiobenzamide 98%
4-(Trifluorométhyl)thiobenzamide
Formule: C₈H₆F₃NS
MW: 205,2 g/mol
Point de fusion: 135…138 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051806
Numéro CAS: 72505-21-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité