4-(Trifluoromethylthio)benzyl bromide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC7769K-1G PC7769K-100MG PC7769K-250MG
APOSPC7769K-1GEA 43.5 EUR InStock
APOSPC7769K-1G APOSPC7769K-100MG APOSPC7769K-250MG
4-(Trifluoromethylthio)benzyl bromide 97%
4-(Trifluoromethylthio)benzyl bromide
Formule: C₈H₆BrF₃S
MW: 271,10 g/mol
Point d'ébullition: 115…118 °C/13mmHg
Point de fusion: 53…57 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00129189
Numéro CAS: 21101-63-3
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité