2-(Trifluorométhyl)thiophénol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7771-100G PC7771-25G PC7771-5G
APOSPC7771-100GEA 522 EUR InStock
APOSPC7771-100G APOSPC7771-25G APOSPC7771-5G
2-(Trifluorométhyl)thiophénol 97%
2-(Trifluorométhyl)thiophénol
Formule: C₇H₅F₃S
MW: 178,18 g/mol
Point d'ébullition: 175…177 °C
Densité: 1.35 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 68 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00068896
Numéro CAS: 13333-97-6
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité