4-(Trifluorométhyl)thiophénol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Mercaptobenzotrifluoride, 4-(Trifluoromethyl)benzene-1-thiol, 4-(Trifluoromethyl)benzenethiol
PC7773-25G PC7773-50G PC7773-5G
APOSPC7773-25GEA 412 EUR InStock
APOSPC7773-25G APOSPC7773-50G APOSPC7773-5G
4-(Trifluorométhyl)thiophénol 97%
4-(Trifluorométhyl)thiophénol
Formule: C₇H₅F₃S
MW: 178,18 g/mol
Point d'ébullition: 66…68 °C/15mmHg
Densité: 1.3 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00042320
Numéro CAS: 825-83-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité