5-(Trifluorométhyl)uracile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSPC7780-25GEA 234 EUR InStock
APOSPC7780-25G APOSPC7780-1G APOSPC7780-100G
5-(Trifluorométhyl)uracile 98%
5-(Trifluorométhyl)uracile
Formule: C₅H₃F₃N₂O₂
MW: 180,09 g/mol
Point de fusion: 245…249 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006024
Numéro CAS: 54-20-6
EINECS: 200-197-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité