1-(Trifluoromethyl)vinyl acetate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3,3,3-Trifluoroprop-1-en-2-yl acetate
PC7782-100G PC7782-25G PC7782-5G
APOSPC7782-100GEA 509 EUR InStock
APOSPC7782-100G APOSPC7782-25G APOSPC7782-5G
1-(Trifluoromethyl)vinyl acetate 97%
1-(Trifluoromethyl)vinyl acetate
Formule: C₅H₅F₃O₂
MW: 154,09 g/mol
Point d'ébullition: 86…88 °C
Densité: 1.2 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 2 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00040844
Numéro CAS: 2247-91-8
EINECS: 218-838-2
ONU: 3272
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité