1,2,3-Trifluoro-4-nitrobenzène 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,3,4-Trifluoronitrobenzène
APOSPC7789-1KGEA 144 EUR InStock
APOSPC7789-1KG APOSPC7789-250G APOSPC7789-25G APOSPC7789-500G APOSPC7789-100G
1,2,3-Trifluoro-4-nitrobenzène 99%
1,2,3-Trifluoro-4-nitrobenzène
Formule: C₆H₂F₃NO₂
MW: 177,08 g/mol
Point d'ébullition: 92 °C/20mmHg
Densité: 1,541 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041546
Numéro CAS: 771-69-7
EINECS: 212-238-4
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité