Anhydride tétrafluorophtalique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7797-25G PC7797-5G PC7797-100G
APOSPC7797-25GEA 126 EUR InStock
APOSPC7797-25G APOSPC7797-5G APOSPC7797-100G
Anhydride tétrafluorophtalique 98%
Anhydride tétrafluorophtalique
Formule: C₈F₄O₃
MW: 220,08 g/mol
Point de fusion: 92…96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039697
Numéro CAS: 652-12-0
EINECS: 211-485-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité