5,6-Difluoroindole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC7808-5GEA 130 EUR InStock
APOSPC7808-5G APOSPC7808-1G
5,6-Difluoroindole
5,6-Difluoroindole
Formule: C₈H₅F₂N
MW: 153,13 g/mol
Point de fusion: 99 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01075212
Numéro CAS: 169674-01-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité