4,6-Difluoroindole 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7811-1G PC7811-5G
APOSPC7811-1GEA 58.2 EUR InStock
APOSPC7811-1G APOSPC7811-5G
4,6-Difluoroindole 96%
4,6-Difluoroindole
Formule: C₈H₅F₂N
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01075213
Numéro CAS: 199526-97-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité