2,4,6-Trifluorophénol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC7817P-25G PC7817P-5G PC7817P-1G
APOSPC7817P-25GEA 339 EUR InStock
APOSPC7817P-25G APOSPC7817P-5G APOSPC7817P-1G
2,4,6-Trifluorophénol 98%
2,4,6-Trifluorophénol
Formule: C₆H₃F₃O
MW: 148,08 g/mol
Point de fusion: 47…52 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061216
Numéro CAS: 2268-17-9
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité