Acide (2,4,6-trifluorophényl)acétique 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,4,6-Trifluorophenylacetic acid
PC7818G-1G PC7818G-25G PC7818G-5G
APOSPC7818G-1GEA 27.7 EUR InStock
APOSPC7818G-1G APOSPC7818G-25G APOSPC7818G-5G
Acide (2,4,6-trifluorophényl)acétique 97%
Acide (2,4,6-trifluorophényl)acétique
Formule: (C₆H₂F₃)CH₂COOH
MW: 190,12 g/mol
Point de fusion: 110…112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061218
Numéro CAS: 209991-63-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité