(3,4,5-Trifluorophényl)acétonitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC7818O-5GEA 61.1 EUR InStock
APOSPC7818O-5G APOSPC7818O-1G APOSPC7818O-25G
(3,4,5-Trifluorophényl)acétonitrile 97%
(3,4,5-Trifluorophényl)acétonitrile
Formule: C₈H₄F₃N
MW: 171,12 g/mol
Point de fusion: 28…34 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00083531
Numéro CAS: 220228-03-5
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité