Bismuth (III) fluorure 99.999%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSPC7821-25GEA 396 EUR InStock
APOSPC7821-25G
Bismuth (III) fluorure 99.999%
Bismuth (III) fluorure
Formule: BiF₃
MW: 265,98 g/mol
Point de fusion: 727 °C
Densité: 5,32 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010893
Numéro CAS: 7787-61-3
ONU: 3260
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité