1-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)biguanide hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7822-25G PC7822-5G PC7822-100G
APOSPC7822-25GEA 65.4 EUR InStock
APOSPC7822-25G APOSPC7822-5G APOSPC7822-100G
1-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)biguanide hydrochloride
1-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)biguanide hydrochloride
Formule: C₉H₁₁ClF₃N₅O
MW: 297,66 g/mol
Point de fusion: 212…213 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01569536
Numéro CAS: 42823-09-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité