(3,3,3-Trifluoropropyl)trichlorosilane 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Trichloro(3,3,3-trifluoropropyl)silane
PC7823-25G PC7823-5G
APOSPC7823-25GEA 162 EUR InStock
APOSPC7823-25G APOSPC7823-5G
(3,3,3-Trifluoropropyl)trichlorosilane 97%
(3,3,3-Trifluoropropyl)trichlorosilane
Formule: F₃CCH₂CH₂SiCl₃
MW: 231,5 g/mol
Point d'ébullition: 113…114 °C
Densité: 1.395 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 15 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013602
Numéro CAS: 592-09-6
EINECS: 209-744-2
ONU: 2985
ADR: 3+8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité