(3,3,3-Trifluoropropyl)triméthoxysilane 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Trimethoxy(3,3,3-trifluoropropyl)silane
PC7826-100G PC7826-25G
APOSPC7826-100GEA 159 EUR InStock
APOSPC7826-100G APOSPC7826-25G
(3,3,3-Trifluoropropyl)triméthoxysilane 97%
(3,3,3-Trifluoropropyl)triméthoxysilane
Formule: F₃CCH₂CH₂Si(OCH₃)₃
MW: 218,25 g/mol
Point d'ébullition: 144 °C
Densité: 1.137 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 38 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039266
Numéro CAS: 429-60-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité