2,3-Dimethyl-4-fluoronitrobenzene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7827-10G PC7827-1G PC7827-5G
APOSPC7827-10GEA 416 EUR InStock
APOSPC7827-10G APOSPC7827-1G APOSPC7827-5G
2,3-Dimethyl-4-fluoronitrobenzene
2,3-Dimethyl-4-fluoronitrobenzene
Formule: C₈H₈FNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05663712
Numéro CAS: 1736-87-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité