(2-Fluoro-5-nitrophenyl)acetic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Fluoro-5-nitrophenylacetic acid
PC7840-10G PC7840-25G PC7840-100G
APOSPC7840-10GEA 37.7 EUR InStock
APOSPC7840-10G APOSPC7840-25G APOSPC7840-100G
(2-Fluoro-5-nitrophenyl)acetic acid
(2-Fluoro-5-nitrophenyl)acetic acid
Formule: C₈H₆FNO₄
MW: 199,140 g/mol
Point de fusion: 149…150 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04091773
Numéro CAS: 195609-18-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité