3,4-Difluorophenylglycine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC7856-1G PC7856-5G PC7856-10G
APOSPC7856-1GEA 159 EUR InStock
APOSPC7856-1G APOSPC7856-5G APOSPC7856-10G
3,4-Difluorophenylglycine
3,4-Difluorophenylglycine
Formule: C₈H₇F₂NO₂
MW: 187,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06246973
Numéro CAS: 225641-94-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité