3-Bromo-2,6-difluorotoluène 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Bromo-2,6-difluorotoluene, 1-Bromo-2,4-difluoro-3-methylbenzene
PC7858-25G PC7858-5G
APOSPC7858-25GEA 198 EUR InStock
APOSPC7858-25G APOSPC7858-5G
3-Bromo-2,6-difluorotoluène 99%
3-Bromo-2,6-difluorotoluène
Formule: C₇H₅BrF₂
MW: 207,02 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03412221
Numéro CAS: 221220-97-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité