2-Amino-3,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7862-1G PC7862-100MG
APOSPC7862-1GEA 350 EUR InStock
APOSPC7862-1G APOSPC7862-100MG
2-Amino-3,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
2-Amino-3,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₃F₅N₂
MW: 198,10 g/mol
Point de fusion: 66…68 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03840200
Numéro CAS: 675602-89-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité