1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol 99+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: alpha-Methyl-3,5-bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol, 1-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)ethanol
PC7869-1G PC7869-5G PC7869-10G
APOSPC7869-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC7869-1G APOSPC7869-5G APOSPC7869-10G
1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol 99+%
1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol
Formule: C₁₀H₈F₆O
MW: 258,16 g/mol
Point de fusion: 70…74 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01632521
Numéro CAS: 368-63-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité