Fluorotriphénylsilane
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Trisphenylsilyl fluoride
PC7870-5G PC7870-25G
APOSPC7870-5GEA 78.3 EUR InStock
APOSPC7870-5G APOSPC7870-25G
Fluorotriphénylsilane
Fluorotriphénylsilane
Formule: C₁₈H₁₅FSi
MW: 278,4 g/mol
Point d'ébullition: 210 °C/10mmHg
Point de fusion: 64 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017899
Numéro CAS: 379-50-0
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité