4,5-Difluoro-2-methylbenzoic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC7873-1G PC7873-250MG PC7873-5G
APOSPC7873-1GEA 72.5 EUR InStock
APOSPC7873-1G APOSPC7873-250MG APOSPC7873-5G
4,5-Difluoro-2-methylbenzoic acid 98%
4,5-Difluoro-2-methylbenzoic acid
Formule: C₈H₆F₂O₂
MW: 172,13 g/mol
Point de fusion: 117…121 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08062377
Numéro CAS: 183237-86-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité