5-Fluoro-2-hydroxy-N,N-dimethylbenzylamine 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC7876-1G PC7876-5G
APOSPC7876-1GEA 56.7 EUR InStock
APOSPC7876-1G APOSPC7876-5G
5-Fluoro-2-hydroxy-N,N-dimethylbenzylamine 99%
5-Fluoro-2-hydroxy-N,N-dimethylbenzylamine
Formule: C₉H₁₂FNO
MW: 169,20 g/mol
Point d'ébullition: 225 °C
Densité: 1.14 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03412238
Numéro CAS: 46049-91-6
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité