Tris(3-fluorophényl)phosphine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC7886B-1GEA 17.6 EUR InStock
APOSPC7886B-1G
Tris(3-fluorophényl)phosphine 97%
Tris(3-fluorophényl)phosphine
Formule: C₁₈H₁₂F₃P
MW: 316,26 g/mol
Point de fusion: 62…63 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015722
Numéro CAS: 23039-94-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité