Tris(4-fluorophényl)phosphine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSPC7886C-100GEA 315 EUR InStock
APOSPC7886C-100G APOSPC7886C-25G
Tris(4-fluorophényl)phosphine 97%
Tris(4-fluorophényl)phosphine
Formule: C₁₈H₁₂F₃P
MW: 316,26 g/mol
Point de fusion: 80…81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013553
Numéro CAS: 18437-78-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité